Learn More
Acide 3-diméthylaminobenzoïque, -99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10746141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10746141 100 g Flacon en plastique 100g
10346370 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10746141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115751000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-64-9 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-64-9
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00002497
Clé InChI NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
CID PubChem 66837
Nom IUPAC Acide 3-(diméthylamino)benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylaminobenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150.0°C to 153.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2NC6H4CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 14, 392
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline