Learn More
3-(diméthylaminométhyl)-5-nitroindole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Dimethylaminomethyl)-5-nitroindole |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 216692 |
| Poids de la formule | 219.24 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |