Learn More
3-Diméthylaminophénol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476256 5 g 5g
11486256 25 g 25g
11496256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23067.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-07-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-diméthylaminophénol peut être utilisé comme intermédiaire au bromure de néostigmine et comme intermédiaire de colorant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-07-0
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00002264
Clé InChI MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol
CID PubChem 7421
Nom IUPAC 3-(Diméthylamino)phénol
SMILES CN(C)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylaminophenol
Point de fusion 80°C to 84°C
Point d’ébullition 267°C
Point d’éclair 148°C (298°F)
Odeur Pungent
Quantité 5 g
Beilstein 774631
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Dimethylaminophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Dimethylaminophenol