Learn More
3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate, TRC
Code produit 30137274
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137274 1 g 1g
17960815 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4466601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87453-76-7
Formule moléculaire C19 H24 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.41
Synonyme 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester, Benzoic acid, 2-[(phenylmethyl)amino]-, 3-(dimethylamino)propyl ester, 3-(Dimethylamino)propyl 2-[(phenylmethyl)amino]benzoate, 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Nom IUPAC 3-(dimethylamino)propyl 2-(benzylamino)benzoate
SMILES CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Poids de la formule 312.1838
Pourcentage de pureté >95%