Learn More
3-(diméthylamino)phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Dimethylamino)phenol |
| CAS | 99-07-0 |
| Formule moléculaire | C8H11NO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Phenol, 3-(dimethylamino)-, Phenol, m-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-(Dimethylamino)phenol, (3-Hydroxyphenyl)dimethylamine, 3-Hydroxy-N,N-dimethylaniline, 3-N,N-Dimethylaminophenol, N,N-Dimethyl-3-aminophenol, N,N-Dimethyl-m-aminophenol, NSC 62017, m-(Dimethylamino)phenol, m-(N,N-Dimethylamino)phenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1cccc(O)c1 |
| Nom IUPAC | 3-(Diméthylamino)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
| Poids de la formule | 137.0841 |