Learn More
3-(diméthylphénylsilyl)-cyclobutanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Dimethylphenylsilyl)-cyclobutanone |
| CAS | 847158-84-3 |
| Formule moléculaire | C12H16OSi |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 3-(Dimethyl(phenyl)silyl)cyclobutanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16OSi/c1-14(2,12-8-10(13)9-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C1CC(=O)C1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 3-[diméthyl(phényl)silyl]cyclobutan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.34 |
| Poids de la formule | 204.097 |