Learn More
Acide 3-(diméthylsulfamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499607 1 g 1g
15409617 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52838.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 871329-59-8 | C8H12BNO4S | 229.057 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871329-59-8
Formule moléculaire C8H12BNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 229.057
Numéro MDL MFCD07363747
Clé InChI SGERXKCDWJPIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-n,n-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, n,n-dimethyl 3-boronobenzenesulfonamide, 3-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, 3-n,n-dimethylsulphonamido benzeneboronic acid, 3-dimethylsulfamoyl phenylboronic acid, 3-dimethylsulfamoyl benzeneboronic acid, 3-n,n-dimethylsulfonamidophenyl boronic acid, boronic acid, 3-dimethylamino sulfonyl phenyl, boronic acid,b-3-dimethylamino sulfonyl phenyl, acmc-209qg4
CID PubChem 44119634
Nom IUPAC Acide [3-(diméthylsulfamoyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)N(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Dimethylsulfamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 88°C to 92°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.06
Pourcentage de pureté 98%