Learn More
3-(Diphenylphosphino)acide benzènesulfonique sel de sodium, TRC
Code produit 30384962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384962 50 mg
30372682 10 mg
30371532 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384962 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49492050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63995-75-5
Formule moléculaire C18H14NaO3PS
Poids moléculaire (g/mol) 364.33
Synonyme Diphenyl(3-sulfophenyl)phosphine Sodium Salt, Diphenylphosphinobenzene-m-sulfonic Acid Sodium Salt, Monosodium Mono(m-sulfonatophenyl)diphenylphosphine, Sodium (Diphenylphosphino)benzene-3-sulfonate, Sodium diphenyl(3-sulfonatophenyl)phosphine Dihydrate, TPPMS, [3-(Sodium Sulfonato)phenyl]diphenylphosphine, 3-Sulfonatophenyl)diphenylphosphane Sodium Salt, (m-Sulfonatophenyl)diphenylphosphine Sodium Salt, (m-Sulfophenyl)diphenylphosphine Sodium Salt
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic Acid Sodium Salt
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H15O3PS.Na/c19-23(20,21)18-13-7-12-17(14-18)22(15-8-3-1-4-9-15)16-10-5-2-6-11-16;/h1-14H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1