Learn More
3-(Diphenylphosphino)propylamine, 97%, Acros Organics™
Code produit 11389391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11389391 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11389391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434130010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Diphenylphosphino)propylamine
CAS 16605-03-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H18NP
Numéro MDL MFCD00233832
Quantité 1 g
Synonyme 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
Clé InChI DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (3-aminopropyl)diphenylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 243.29
CID PubChem 280677
Poids de la formule 243.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.