Learn More
3-(diphénylphosphino)propylamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407158
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407158 1 g 1g
15427158 250 mg 250mg
15417158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15407158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60672.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16605-03-1 | C15H18NP | 243.29 g/mol
3-(Diphenylphosphino)propylamine is used as a paharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-(diphénylphosphino)propylamine est utilisée comme produit pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16605-03-1
Formule moléculaire C15H18NP
Poids moléculaire (g/mol) 243.29
Numéro MDL MFCD00233832
Clé InChI DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
CID PubChem 280677
Nom IUPAC 3-diphénylphosphanylpropan-1-amine
SMILES NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Formule linéaire (C6H5)2PCH2CH2CH2NH2
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2730850
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 243.28
Pourcentage de pureté ≥97%