Learn More
3-Dodecyldihydrofuran-2,5-dione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30948173
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948173 5 g
30932584 25 g
30941448 100 g
30940234 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30948173 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1440665g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dodecyldihydrofuran-2,5-dione
CAS 2561-85-5
Formule moléculaire C16H28O3
Numéro MDL MFCD00022610
Quantité 5 g
SMILES O=C(O1)C(CCCCCCCCCCCC)CC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 268.39
Pourcentage de pureté 98%