Learn More
3'-Épi Gemcitabine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-Epi Gemcitabine (Gemcitabine Impurity) |
| CAS | 103882-85-5 |
| Formule moléculaire | C9 H11 F2 N3 O4 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 4-Amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-D-threo-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6+,7?/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)C2O[C@H](CO)[C@H](O)C2(F)F |
| Nom IUPAC | 4-amino-1-[(4S,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimid-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 263.2 |
| Poids de la formule | 263.0718 |