Learn More
3-épi-ochratoxine A-d5, TRC
Code produit 30425885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30425885 1 mg
30425569 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30425885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO1484971MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-epi-Ochratoxin A-d5
CAS 1177316-02-7
Formule moléculaire C20H13D5ClNO6
Quantité 1 mg
Synonyme 3S,14S-Ochratoxin A-d5, N-[[(3S)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine-d5;
Formule InChI InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)c2cc(Cl)c3C[C@H](C)OC(=O)c3c2O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[[(3S)-5-chloro-8-hydroxy-3-méthyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromène-7-carbonyl]amino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeutérophényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 408.84
Poids de la formule 408,1136 g/mol
Pourcentage de pureté >95% (HPLC)