Learn More
Acide 3-éthoxy-2,4-difluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494447 5 g 5g
15484447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31812.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1017779-88-2 | C9H8F2O3 | 202.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-88-2
Formule moléculaire C9H8F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 202.157
Numéro MDL MFCD09258723
Clé InChI KUOUFQUWQYELBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid, jrd
CID PubChem 46737640
Nom IUPAC Acide 3-éthoxy-2,4-difluorobenzoïque
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Point de fusion 134°C to 136°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 202.15
Pourcentage de pureté 97%