Learn More
3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one, 99%
Code produit 10509430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10509430 10 g Flacon en verre -
10614962 25 g Flacon en verre 25g
10167563 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10509430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117880100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 5323-87-5 | C8H12O2 | 140,18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5323-87-5
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00001580
Clé InChI JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
CID PubChem 79216
Nom IUPAC 3-éthoxycyclohex-2-en-1-one
SMILES CCOC1=CC(=O)CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Pêche à blanc
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 76°C to 78°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OC6H7(=O)
Indice de réfraction 1.5030 to 1.505
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement