Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Pêche à blanc |
| Densité | 1.0400g/mL |
| Point d’ébullition | 76°C to 78°C (1.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 107°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement