Learn More
Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414487 5 g 5g
11404487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20489.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2651-55-0 | C10H11O4 | 195.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2651-55-0
Formule moléculaire C10H11O4
Poids moléculaire (g/mol) 195.20
Numéro MDL MFCD00276591
Clé InChI DMSAIFTWQMXOBE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzoic acid,3-ethoxy-4-methoxy, maybridge1_005010, 3-ethoxy-4-methoxybenzoicacid, acmc-1cqm3
CID PubChem 2822957
Nom IUPAC Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque
SMILES CCOC1=CC(=CC=C1OC)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%