Learn More
Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11424487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20489.14
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solid