Learn More
Acide 3-éthoxy-5-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15440276
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15440276 1 g 1g
15450276 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15440276 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52989.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 871332-96-6 | Molecular Formula: C9H10BF3O3 | Molecular Weight: 233.98 g/mol
Reactant involved in suzuki-miyaura cross-coupling reactions, aerobic oxidative cross-coupling, rhodium-catalyzed addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif impliqué dans les réactions de couplage croisé Suzuki-Miyaura, couplage croisé oxydatif aérobie, réactions d’addition catalysées par rhodium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 871332-96-6
Formule moléculaire C9H10BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 233.98
Numéro MDL MFCD08056361
Clé InChI ATZRXKHRSOTBAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-ethoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-ethoxy-5-trifluoromethyl phenyl, 3-ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-ethoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, acmc-209qhp, 3-ethoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronicacid
CID PubChem 44717589
Nom IUPAC Acide [3-éthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES CCOC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 173°C to 176°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 233.98
Pourcentage de pureté 98%