Learn More
3-Éthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433188 10 g 10g
11423188 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18940.09
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 22924-15-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22924-15-8
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00016606
Clé InChI QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde
CID PubChem 89908
Nom IUPAC 3-éthoxybenzaldéhyde
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxybenzaldehyde
Densité 1.07
Point d’ébullition 132°C to 134°C (15 mmHg)
Quantité 10 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%