Learn More
Acide 3-éthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307575 10 g 10g
11317575 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05721.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 621-51-2 | Molecular Formula: C9H10O3 | Molecular Weight: 166.176 g/mol
3-Ethoxybenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-éthoxybenzoïque est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-51-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00016517
Clé InChI DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethoxybenzoate, m-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzoic acid, benzoic acid, m-ethoxy, 3-ethoxybenzoicacid, 3-ethyloxy benzoic acid, 3-ethoxybenzoic acid
CID PubChem 12126
ChEBI CHEBI:27990
Nom IUPAC Acide 3-éthoxybenzoïque
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxybenzoic acid
Point de fusion 135°C to 137°C
Quantité 10 g
Beilstein 509159
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%