Learn More
Acide 3-(éthoxycarbonyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342479 1 g 1g
11352479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26615.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4334-87-6 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4334-87-6
Formule moléculaire C9H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.99
Numéro MDL MFCD02179444
Clé InChI REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-carbethoxyphenylboronic acid, m-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 3-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, ethyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 3-boronobenzoate, 3-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
CID PubChem 3249312
Nom IUPAC Acide (3-éthoxycarbonylphényl)boronique
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 135°C to 139°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.99
Pourcentage de pureté 97%