Learn More
3-Isocyanate de (éthoxycarbonyl) phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387456 1 g 1g
11397456 5 g 5g
11307466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09495.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 67531-68-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67531-68-4
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Numéro MDL MFCD00013865
Clé InChI UPXGGIRFDZENRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethoxycarbonyl phenyl isocyanate, 3-carbethoxyphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonylphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonyl phenylisocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid ethyl ester, 3-carboethoxyphenyl isocyanate, #, ethyl 3-isocyanatobenzoate, 3-ethoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 3-isocyanato-benzoic acid ethyl ester
CID PubChem 589806
Nom IUPAC 3-isocyanatobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Densité 1.154
Point d’ébullition 213°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.531
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 7636626
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 97%