Learn More
3-Ethoxyméthylène-2,4-pentanedione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Ethoxymethylene-2,4-pentanedione |
| Point d’ébullition | 140°C to 142°C (15 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.484 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-ethoxymethylene pentane-2,4-dione, 3-ethoxymethylene-2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylidene pentane-2,4-dione, acmc-1cmxl, 3-acetyl-4-ethoxy-3-buten-2-one, 3-ethoxymethylene-pentan-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-ethoxymethylene, 2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylene, methyl 1-methylcarbonyl-2-ethoxyvinyl ketone |
| Poids de la formule | 156.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |