Learn More
3-éthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431327
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11431327 25 g 25g
11421327 5 g 5g
11441327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24266.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 621-34-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-34-1
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00016450
Clé InChI VBIKLMJHBGFTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-ethoxyphenol, phenol, 3-ethoxy, phenol, m-ethoxy, resorcinol monoethyl ether, 3-ethoxy-phenol, unii-iky4o3474a, 3-ethyloxy phenol, pubchem9510, acmc-209mzu, phenol, m-ethoxy-8ci
CID PubChem 69306
Nom IUPAC 3-éthoxyphénol
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxyphenol
Point de fusion 28°C to 31°C
Densité 1.07
Point d’ébullition 247°C
Point d’éclair >93°C (199°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.541
Quantité 25 g
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%