Learn More
3-éthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441327 100 g 100g
11421327 5 g 5g
11431327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11441327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24266.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 621-34-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-34-1
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00016450
Clé InChI VBIKLMJHBGFTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-ethoxyphenol, phenol, 3-ethoxy, phenol, m-ethoxy, resorcinol monoethyl ether, 3-ethoxy-phenol, unii-iky4o3474a, 3-ethyloxy phenol, pubchem9510, acmc-209mzu, phenol, m-ethoxy-8ci
CID PubChem 69306
Nom IUPAC 3-éthoxyphénol
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)O
Specifica
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxyphenol
Point de fusion 28°C to 31°C
Densité 1.07
Point d’ébullition 247°C
Point d’éclair >93°C (199°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.541
Quantité 100 g
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.