Learn More
Acide 3-éthoxythiophène-2-carboxylique, 97%
Code produit 11479806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479806 1 g 1g
11489806 5 g 5g
11499806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20296.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS : 139926-23-1 | C7H8O3S | 172,198 g/mole
L’acide 3-éthoxythiophène-2-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 3-éthoxythiophène-2-acide carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. À conserver à l’écart des agents oxydants, de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139926-23-1
Formule moléculaire C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.198
Numéro MDL MFCD00205205
Clé InChI FTKDCOINUAYGTC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777652
Nom IUPAC 3-éthoxythiophène-2-acide carboxylique
SMILES CCOC1=C(SC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 1 g
Synonyme maybridge1_003798, acmc-20an4i, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-ethoxy
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement