Learn More
Chlorhydrate de (3-éthyl-1-adamantyl)amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Ethyl-1-adamantyl)amine hydrochloride |
| CAS | 80121-67-1 |
| Formule moléculaire | C12 H21 N . Cl H |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-ethyl-, hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-ethyl-, hydrochloride (9CI), (3-Ethyl-1-adamantyl)amine hydrochloride, 1-Amino-3-ethyladamantane hydrochloride, 3-Ethyl 3,5-Didemethyl Memantine hydrochloride, 3-Ethyladamantan-1-amine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-2-11-4-9-3-10(5-11)7-12(13,6-9)8-11;/h9-10H,2-8,13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC12CC3CC(CC(N)(C3)C1)C2 |
| Nom IUPAC | 3-éthyladamantan-1-amine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.76 |
| Poids de la formule | 215.1441 |