Learn More
[(3-Éthyl-1-cyclohexén-1-yl)oxy]triméthylsilane-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [(3-Ethyl-1-cyclohexen-1-yl)oxy]trimethylsilane-d5 |
| Formule moléculaire | C11 D5 H17 O Si |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 3-Ethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]cyclohexene-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H22OSi/c1-5-10-7-6-8-11(9-10)12-13(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/i1D3,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1CCCC(=C1)O[Si](C)(C)C |
| Nom IUPAC | triméthyl-[3-(1,1,2,2,2-pentadénométhyle)cyclohexen-1-yl]oxysilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.408 |
| Poids de la formule | 203.175 |