Learn More
3-éthyl-1-pentyn-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372466 5 g 5g
11382466 25 g 25g
11392466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11372466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06335.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6285-06-9 | C7H12O | 112.17 g/mol
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-éthyl-1-pentyn-3-ol est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6285-06-9
Numéro MDL MFCD00014392
ChEBI CHEBI:52687
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-1-pentyn-3-ol
Densité 0.873
Point d’ébullition 138°C to 140°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Formule moléculaire C4H10O2
Indice de réfraction 1.438
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1740944
Synonyme r---1,3-butanediol, r-butane-1,3-diol, 3r-butane-1,3-diol, r-1,3-butanediol, 1,3-butanediol, 3r, r---1,3-butylene glycol, r---butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, r
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Clé InChI PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CCO)O
Nom IUPAC (3R)-butane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
CID PubChem 637497
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 98%