Learn More
3-Éthyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole (>85 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 123.1048 |