Learn More
3-Éthyle-2,5-dihydro-4-méthyl-2-oxo-N-(2-phényléthyle)-1H-pyrrole-1-carboxamide, TRC
Code produit 30383174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30383174 500 mg -
30387814 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30383174 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE916535500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 247098-18-6
Formule moléculaire C16 H20 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.34
Synonyme 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
Nom IUPAC 4-éthyl-3-méthyl-5-oxo-N-(2-phényléthyle)-2H-pyrrole-1-carboxamide
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20)
Poids de la formule 272.1525