Learn More
3-Éthyle-2,5-dihydro-4-méthyl-2-oxo-N-(2-phényléthyle)-1H-pyrrole-1-carboxamide, TRC
Code produit 30387814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387814 50 mg 50mg
30383174 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91653550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 247098-18-6
Formule moléculaire C16 H20 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.34
Synonyme 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
Nom IUPAC 4-éthyl-3-méthyl-5-oxo-N-(2-phényléthyle)-2H-pyrrole-1-carboxamide
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20)
Poids de la formule 272.1525