Learn More
3-éthyle-2-iodotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479802
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479802 5 g 5g
11489802 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479802 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10839.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 175277-95-9 | C9H11I | 246.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175277-95-9
Formule moléculaire C9H11I
Poids moléculaire (g/mol) 246.091
Numéro MDL MFCD00052855
Clé InChI PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
CID PubChem 2734195
Nom IUPAC 1-éthyl-2-iodo-3-méthylbenzène
SMILES CCC1=CC=CC(=C1I)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-2-iodotoluene
Point d’ébullition 118°C to 120°C (15 mmHg)
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 246.08
Pourcentage de pureté 98%