Learn More
3-Éthyl-2-méthylpentane, TRC
Code produit 30370378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370378 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370378 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE939243100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-2-methylpentane
CAS 609-26-7
Formule moléculaire C8 H18
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H18/c1-5-8(6-2)7(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCC(CC)C(C)C
Nom IUPAC 3-éthyl-2-méthylpentane
Poids moléculaire (g/mol) 114.228
Poids de la formule 114.141