Learn More
3-Éthyl-2-méthylpentane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Ethyl-2-methylpentane |
| CAS | 609-26-7 |
| Formule moléculaire | C8 H18 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18/c1-5-8(6-2)7(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(CC)C(C)C |
| Nom IUPAC | 3-éthyl-2-méthylpentane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.228 |
| Poids de la formule | 114.141 |