Learn More
3-Éthyle-3-hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415816 5 g 5g
11405816 1 g -
11425816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20859.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 597-76-2 | Molecular Formula: C8H18O | Molecular Weight: 130.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 597-76-2
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00039616
Clé InChI WNDLTOTUHMHNOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-ethyl, 1,1-diethyl-1-butanol, diethyl n-propyl carbinol, acmc-1ak6h
CID PubChem 69008
Nom IUPAC 3-éthylhexan-3-ol
SMILES CCCC(O)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-3-hexanol
Densité 0.83
Quantité 5 g
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 98%