Learn More
3-Éthyl-3-oxetaneméthanol, 96 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Ethyl-3-oxetanemethanol |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.019g/mL |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H12O2 |
| Indice de réfraction | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.