Learn More
3-Ethyl-3-oxetanemethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410388 5 g 5g
15420388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53497.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3047-32-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
3-Ethyl-3-oxetanemethanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-éthyl-3-oxetaneméthanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3047-32-3
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00190143
Clé InChI UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
CID PubChem 76444
Nom IUPAC (3-éthyloxétan-3-yl)méthanol
SMILES CCC1(COC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Densité 1.019
Point d’ébullition 96°C (4 mmHg)
Point d’éclair 108°C (226°F)
Indice de réfraction 1.453
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethyl-3-oxetanemethanol