Learn More
3-Ethyl-3-oxetanemethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420388 25 g 25g
15410388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53497.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3047-32-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
3-Ethyl-3-oxetanemethanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-éthyl-3-oxetaneméthanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3047-32-3
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00190143
Clé InChI UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
CID PubChem 76444
Nom IUPAC (3-éthyloxétan-3-yl)méthanol
SMILES CCC1(COC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Densité 1.019
Point d’ébullition 96°C (4 mmHg)
Point d’éclair 108°C (226°F)
Indice de réfraction 1.453
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 97%