Learn More
3-Éthyl-3-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312006 10 g 10g
11322006 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03025.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 597-49-9 | C7H16O | 116.20 g/mol
3-Ethyl-3-pentanol was used to study the effect of alkanols on the micropolarity and microviscosity of the head group region, in the reverse micelles of AOT-heptane-water by fluorescence probing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-éthyl-3-pentanol a été utilisé pour étudier l’effet des alcanols sur la micropolarité et la microviscosité de la région du groupe de têtes dans les micelles inversées de l’AOT-heptane-eau par sondage par fluorescence.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez à l’écart des acides, des chlorures d’acide et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 597-49-9
Formule moléculaire C7H16O
Poids moléculaire (g/mol) 116.20
Numéro MDL MFCD00004484
Clé InChI XKIRHOWVQWCYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl-3-pentanol, triethylcarbinol, 3-pentanol, 3-ethyl, triethylmethanol, triethylmethyl alcohol, tert-heptanol, 3-aethyl-pentanol-3, 3-aethyl-pentanol-3 german, 3-ethyl-3-hydroxypentane, ethyl-3 pentanol-3
CID PubChem 11702
Nom IUPAC 3-éthylpentane-3-ol
SMILES CCC(O)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-3-pentanol
Point de fusion -13°C
Densité 0.846
Point d’ébullition 143°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire (CH3CH2)3COH
Indice de réfraction 1.43
Quantité 10 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1731643
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Ethyl-3-pentanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethyl-3-pentanol