Learn More
3-Éthyle-4-méthyl-3-pyrroline-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15421198 1 g 1g
15441198 250 mg 250mg
15431198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55065.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 766-36-9 | C7H11NO | 125.17 g/mol
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one is used as an intermediate for the manufacture of medicines. It is used for the preparation of Glimepiride (G410150), and its intermediates and as antidiabetic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-éthyl-4-méthyl-3-pyrroline-2-one est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de médicaments. Il est utilisé pour la préparation du Glimépiride (G410150) et de ses intermédiaires et comme agents antidiabétiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-36-9
Formule moléculaire C7H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 125.17
Numéro MDL MFCD00173861
Clé InChI YCTNTSVMJWIYTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one, 3-ethyl-4-methyl-3-pyrroline-2-one, 3-ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-4-methyl-1h-pyrrol-2 5h-one, 1,5-dihydro-3-ethyl-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl, 3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline, 3-ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, pubchem12392
CID PubChem 854146
SMILES CCC1=C(C)CNC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 3-éthyl-4-méthyle-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 98%