Learn More
3-Éthyl-4-méthyl-3-pyrrolin-2-one, TRC
Code produit 30385998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9249055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
CAS 766-36-9
Formule moléculaire C7H11NO
Quantité 5 g
Synonyme 3-Ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2H-pyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline
Formule InChI InChI=1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CCC1=C(C)CNC1=O
Nom IUPAC 4-éthyl-3-méthyl-1,2-dihydropyrrol-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 125.17
Poids de la formule 125.0841