Learn More
Bromure dʼéthylthiazolium3-Éthyle-5-(2-hydroxyéthyle)-4-méthylthiazolium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455056 25 g 25g
15445056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59485.14
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54016-70-5 | C8H14BrNOS | 252.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54016-70-5
Formule moléculaire C8H14BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 252.17
Numéro MDL MFCD00040549
Clé InChI BDQRQMLWZJQQKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazoliumbromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium bromide, thiazolium, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-, bromide, 2-3-ethyl-4-methyl-thiazol-3-ium-5-yl ethanol bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium bromide, pubchem15236, acmc-1area, ksc272q3h, 3ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide
CID PubChem 9964923
Nom IUPAC 2-(3-éthyle-4-méthyle-1,3-thiazol-3-ium-5-yl)éthanol ; bromure
SMILES CC[N+]1=CSC(=C1C)CCO.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
Point de fusion 81°C to 87°C
Quantité 25 g
Beilstein 4165775
Poids de la formule 252.17
Pourcentage de pureté 98%