Learn More
3-Éthyl-5-(2-hydroxyéthyle)-4-Bromure de méthylthiazolium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14NOS.BrH/c1-3-9-6-11-8(4-5-10)7(9)2;/h6,10H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Poids de la formule | 250.9979 |