Learn More
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496460 1 g 1g
11406470 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496460 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27574.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 17147-85-2 | C7H9NO3 | 155.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17147-85-2
Formule moléculaire C7H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.153
Numéro MDL MFCD03422293
Clé InChI RSWFHHWVFZWIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl, acmc-1c8pz, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-8ci,9ci
CID PubChem 2063310
Nom IUPAC 3-éthyle-5-méthyle-1,2-oxazole-4-acide carboxylique
SMILES CCC1=NOC(=C1C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 123°C to 125°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 155.15
Pourcentage de pureté 97%