Learn More
3-[Éthyl(méthyl)carbamoyl]acide benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15429885
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15429885 250 mg 250mg
15459267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52530.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871333-07-2
Formule moléculaire C10H14BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.036
Numéro MDL MFCD08056369
Clé InChI WVUBMQPFOZJFAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl methyl carbamoyl phenyl boronic acid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-n-ethyl-n-methylamino carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-ethylmethylamino carbonyl phenyl, acmc-209qhz, 3-ethyl methyl carbamoyl benzeneboronic acid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenylboronicacid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenyl boronicacid
CID PubChem 44119833
Nom IUPAC [3-[éthyl(méthyl)carbamoyl]phényl] acide boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)N(C)CC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Point de fusion 73°C to 76°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 207.04
Pourcentage de pureté 98%