Learn More
3-éthylamino-4-méthylphénol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Ethylamino-4-methylphenol was used in the synthesis of rhodol by undergoing condensation reaction with 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-éthylamino-4-méthylphénol a été utilisé dans la synthèse du rhodol par réaction de condensation avec l’acide 2-(2,4-dihydroxybenzoyl) benzoïque.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Ethylamino-4-methylphenol |
| Point de fusion | 84°C to 92°C |
| Point d’ébullition | 135°C to 140°C (3 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 3241548 |
| Poids de la formule | 151.21 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Qualité | Technique |