Learn More
3-(Éthylamino)phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Ethylamino)phenol |
| CAS | 621-31-8 |
| Formule moléculaire | C8H11NO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-Ethyl-3-aminophenol, N-Ethyl-m-aminophenol, m-(Ethylamino)phenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCNc1cccc(O)c1 |
| Nom IUPAC | 3-(éthylamino)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
| Poids de la formule | 137.0841 |