Learn More
3-Éthylbenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Ethylbenzaldehyde |
| CAS | 34246-54-3 |
| Formule moléculaire | C9H10O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC1=CC(=CC=C1)C=O |
| Nom IUPAC | 3-éthylbenzalude |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.17 |
| Poids de la formule | 134.0732 |